Merck
769908
Sigma-Aldrich
Resomer® LR 706 S, Poly(L-lactide-co-D,L-lactide)
ester terminated, L-Lactide: D,L-Lactide 70:30
别名:
Resomer® LR 706 S, P(L/DL)LA
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
质量水平
表单
solid
投料比
lactide:lactide 70:30
粘度
3.3-4.2 dL/g
mp
102-111 °C
转变温度
Tg 56-62 °C
储存温度
2-8°C
法律信息
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1