Merck
769924
Sigma-Aldrich
Resomer® L 210 S,聚(L-丙交酯)
ester terminated
别名:
Resomer® L 210S, PLLA
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
质量水平
表单
granular
粘度
3.3-4.3 dL/g
mp
180-185 °C
转变温度
Tg 60-65 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O1[C@H](C(=O)O[C@H](C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
InChI key
JJTUDXZGHPGLLC-IMJSIDKUSA-N
一般描述
Resomer® L 210 S,聚(L-丙交酯)(PLLA),一种高性能的生物基聚合物,可以从玉米淀粉中制备。其特性包括可生物降解性、疏水性和出色的堆肥特性。
应用
PLLA 可用作可吸收的植入材料,在生物医学应用中具有潜在用途。它还可以用于形成用于生物应用的复合陶瓷材料。
由 L-丙交酯组成的可生物降解、生物相容和生物可吸收聚合物。这种半结晶材料已被用于制造研究用医疗设备和研究组织工程材料,例如整形外科或软组织固定设备。研究人员已对该物质的降解进行了全面的研究,并已证明在植入后该物质可被人体安全吸收。分子量和聚合物组成的改变使得研究人员可控制聚合物的降解速率和机械稳定性。
法律信息
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Stereocomplexed polylactides (Neo-PLA) as high-performance bio-based polymers: their formation, properties, and application
Fukushima K and Kimura Y
Polymer International, 55(6), 626-642 (2006)
Synthesis and properties of hydroxyapatite/poly-L-lactide composite biomaterials
Ignjatovic N, et al.
Biomaterials, 20(9), 809-816 (1999)
Poly (L-lactide)(PLLA)/multiwalled carbon nanotube (MWCNT) composite: characterization and biocompatibility evaluation
Zhang D, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 110(26), 12910-12915 (2006)