Merck
769355
Sigma-Aldrich
硫化锌
sublimed, granular, 1-4 mm
别名:
硫化锌
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZnS
CAS号:
分子量:
97.46
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
形狀
granular
sublimed
雜質
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
粒徑
1-4 mm, coeff var ≥80%
1-4 mm
密度
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
Hg: ≤0.1%
Pb: ≤0.1%
V: ≤0.005%
SMILES 字串
S=[Zn]
InChI
1S/S.Zn
InChI 密鑰
WGPCGCOKHWGKJJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用途:
  • 柔性透明导电涂层的制备对于制造柔性显示器和太阳能电池等多种印刷电子器件至关重要
  • 制备可见光下产氢的复合 CdS-ZnS/锆钛磷酸盐(ZTP)光催化剂
  • 基于 CdSe/ZnS 量子点制备光控生物电化学传感器
  • 有机污染物光催化降解催化剂
  • 彩色可调谐发光二极管 (LED) 的制备
  • 光电催化法制备 (CdS-ZnS)-TiO2 复合光催化剂
  • 在水介质中通过克诺韦纳格尔缩合反应及迈克尔加成合成螺氧吲哚衍生物的催化剂
  • 制备用于 DNA、金属离子和适配体-底物复合物化学发光和化学发光共振能量转移 (CRET) 检测的 CdSe/ZnS量子点
  • 多声子共振拉曼散射法制备用于超灵敏蛋白质检测的ZnS纳米晶
Zinc sulfide finds applications in anti-reflection coating. The use of anti-reflection coating using ZnS has been known to increase the effeiciency of solar cells as well.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
34.1 °F - Not applicable
閃點(°C)
1.185 °C - Not applicable
访问文档库
Ultra-thin GaAs single-junction solar cells integrated with a reflective back scattering layer
Yang, W., et al.
Journal of Applied Physics, 115, 203105-203105 (2014)
Investigation on Antireflection Coatings for Silicon Solar Cells
Xue, C., et al.
Applied Mechanics and Materials, 521, 33-36 (2014)