Merck
271411
Sigma-Aldrich
烯丙基三丁基锡
97%
别名:
Allyltri-n-butyltin, Allyltributyltin, Tributyl-2-propenylstannane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHCH2Sn(CH2CH2CH2CH3)3
CAS号:
分子量:
331.12
Beilstein:
3588340
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.486 (lit.)
沸点
88-92 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
InChI
1S/3C4H9.C3H5.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H2;
InChI key
YLGRTLMDMVAFNI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
醛的烯丙基化试剂,该反应的催化剂为手性路易斯酸和三氟甲烷磺酸镱(III)(产品号430595)。在四(三苯基膦)钯(0)(产品号216666)催化下,与碘醌和乙酸烯丙酯发生偶联反应。
用于醛与三氯-1,3,5-三氮烯的高效烯丙基化反应,生成高烯丙醇。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
217.4 °F - closed cup
闪点(°C)
103 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Aldrichimica Acta, 20, 45-45 (1987)
Tetrahedron Letters, 34, 7827-7827 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 8467-8467 (1993)
Tetrahedron Letters, 47, 9103-9103 (2006)
Journal of the American Chemical Society, 35, 4639-4639 (1994)