Merck
722308
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(4-bromophenyl)benzoate
95%
别名:
4′-Bromobiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H11BrO2
CAS号:
分子量:
291.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
140-146 °C
官能基
bromo
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H11BrO2/c1-17-14(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-13(15)9-7-11/h2-9H,1H3
InChI 密鑰
JHNMJLKCONRGMK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)