Merck
768642
Sigma-Aldrich
聚乙撑二氧噻吩-聚 苯乙烯磺酸盐
1.0 wt. % in H2O, high-conductivity grade
别名:
Orgacon HIL-1005, PEDOT:PSS, 聚(2,3-二氢噻吩并-1,4-二恶英)-聚(苯乙烯磺酸盐)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
表单
liquid
浓度
1.0 wt. % in H2O
电阻
50-120 Ω/sq
折射率
n20/D 1.341
pH值(酸碱度)
1.8-2.2
粘度
7-12 mPa.s(22 °C) (typical)
密度
1.002 g/mL at 25 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
聚(3,4-乙烯二氧噻吩)-聚(苯乙烯磺酸酯)(PEDOT:PSS)是一种导电聚合物,通过3,4-乙烯二氧噻吩在聚苯乙烯磺酸酯(PSS)溶液中电聚合而成。PEDOT掺杂阳离子和带阴离子的PSS。以下特性使PEDOT:PSS成为可用的有机电子聚合物:
  • 低带隙
  • 良好的光学特性
  • 高电导率
  • 低氧化还原电位
  • 易于加工
  • 可控成膜能力
聚(苯乙烯磺酸)阴离子掺杂聚(3,4-乙烯二氧噻吩)等导电聚合物 (PEDOT/PSS) 在各种有机光电器件中得到了广泛的应用。 PEDOT: PSS 是阳离子聚噻吩衍生物的混合物,掺杂有聚阴离子。这类聚合物的高导电性和良好的抗氧化性使其适用于电磁屏蔽和噪声抑制。因此,发现聚合物薄膜在整个可见光谱中具有高透明度,甚至进入近 IR 和近 UV 区域,在 900-2,000 nm 处几乎 100% 吸收。400-800 nm 处无最大吸收。研究了小电场和小磁场对聚合物的影响。
应用
PEDOT:PSS具有高电荷迁移率,可用作高导电性材料。它广泛应用于能源类应用,例如光探测器、有机太阳能电池(OPV)、染料敏化太阳能电池(DSSC)、有机发光二极管(OLED)、超级电容和生物医学传感器。
从900nm到2000nm几乎100%吸收。从400nm到800nm无最大吸收。 导电聚合物混合。
导电油墨的基础是高电导率等级的 PEDOT:PSS 聚合物分散液。适用于 OPV 应用中采用槽模涂层和旋涂的透明导电薄膜的沉积和图案化。
分析说明
VLT(不包括底物):80-85%
功函数:5.2-5.4 eV
涂层厚度:40 μm 湿层
干燥温度:130°C,持续 6 min。
法律信息
Agfa-Gevaert N.V. 产品
Orgacon is a trademark of Agfa-Gevaert N.V.
替代产品
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Impact of unintentional oxygen doping on organic photodetectors
Euvrard J, et al.
Organic Electronics, 54(19), 64-71 (2018)
M. Hanyak, et al.
Journal of Applied Physics, 109, 074905-074905 (2011)
Keita Yasumoro et al.
Polymers, 12(2) (2020-02-23)
Polyethylene dioxythiophene and polyethylene sulfonic acid (PEDOT/PSS) composite is gathering attention as an organic transparent conductive film material. However, it requires a core-shell structure in which conductive PEDOT is covered with insulating PSS. Providing film formability and a carrier to
High efficiency, fully inkjet printed organic solar cells with freedom of design
Eggenhuisen TM, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3(14), 7255-7262 (2015)
Functionalized graphene/poly (3, 4-ethylenedioxythiophene): polystyrenesulfonate as counter electrode catalyst for dye-sensitized solar cells
Yue G, et al.
Energy, 54(8), 315-321 (2013)
商品
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
新兴的印刷电子领域需要一套功能材料以供使用,包括可弯曲的和大面积的显示器、无线射频识别标签、便携式能量收集和存储、生物医学和环境传感器阵列5,6 和逻辑电路。
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
查看所有结果