Merck
767069
Sigma-Aldrich
4-氯-8-甲氧基-2-甲基喹啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H10ClNO
CAS号:
分子量:
207.66
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
80-85 °C
官能团
chloro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1cccc2c(Cl)cc(C)nc12
InChI
1S/C11H10ClNO/c1-7-6-9(12)8-4-3-5-10(14-2)11(8)13-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
RHSCPZBPNUZBOA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)