Merck
766992
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-fluorobenzylphosphonate
97%
别名:
Diethyl (p-fluorophenyl)methanephosphonate, [(4-Fluorophenyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16FO3P
CAS号:
分子量:
246.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
liquid
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.483
密度
1.143 g/mL at 25 °C
官能团
fluoro
phosphonate
SMILES字符串
CCOP(=O)(Cc1ccc(F)cc1)OCC
InChI
1S/C11H16FO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChI key
FIYRZOAUPPNGAO-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)