About This Item
经验公式(希尔记法):
CoF3
CAS号:
分子量:
115.93
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
表单
powder
质量水平
浓度
48.5-52.5% Co (with A-Nitroso-B-Naphthol, gravimetric)
密度
3.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
F[Co](F)F
InChI
1S/Co.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
WZJQNLGQTOCWDS-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.