Merck
766887
Sigma-Aldrich
3-Iodo-5-nitrobenzoic acid
97%
别名:
NSC 40643
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4INO4
CAS号:
分子量:
293.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
166-170 °C
SMILES字符串
OC(=O)c1cc(I)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4INO4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(3-5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
GFGURBBHVJTXDU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)