About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4FIO2
CAS号:
分子量:
266.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
143-147 °C
官能团
carboxylic acid
fluoro
iodo
SMILES字符串
OC(=O)c1ccc(F)cc1I
InChI
1S/C7H4FIO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
DUKFTVLJAXWGPI-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges