About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4Br2F3N
CAS号:
分子量:
306.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
197-209 °C
官能团
bromo
fluoro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Br.FC(F)(F)c1cnccc1Br
InChI
1S/C6H3BrF3N.BrH/c7-5-1-2-11-3-4(5)6(8,9)10;/h1-3H;1H
InChI key
MHIFEMQDYMMYRS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3