About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H24N6
CAS号:
分子量:
540.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
96%
mp
340 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
c1ccc(nc1)-c2cc(cc(n2)-c3ccccn3)-c4ccc(cc4)-c5cc(nc(c5)-c6ccccn6)-c7ccccn7
InChI
1S/C36H24N6/c1-5-17-37-29(9-1)33-21-27(22-34(41-33)30-10-2-6-18-38-30)25-13-15-26(16-14-25)28-23-35(31-11-3-7-19-39-31)42-36(24-28)32-12-4-8-20-40-32/h1-24H
InChI key
NXMHYAQTBVTLRK-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3