主要文件
764159
Sigma-Aldrich
1-(Bromomethyl)adamantane
97%
别名:
1-Adamantylmethyl bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H17Br
CAS号:
分子量:
229.16
UNSPSC代码:
12352100
方案
97%
表单
solid
mp
40-45 °C
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C11H17Br/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-7H2
InChI key
RLRBYCAVZBQANU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)