Merck
153834
Sigma-Aldrich
2-溴金刚烷
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15Br
CAS号:
分子量:
215.13
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
mp
138-140 °C (lit.)
官能团
bromo
SMILES字符串
BrC1[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C10H15Br/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-10H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+,10?
InChI key
RCXJARRRXOPXBC-MGPGSJOLSA-N
应用
2-Bromoadamantane was used to study the c-alkylation of phenol.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Non-catalyzed C-alkylation of phenols with cyclic secondary alkyl bromides.
Synthetic Communications, 26(21), 3885-3895 (1996)