Merck
762350
Sigma-Aldrich
三氟甲磺酰亚胺钾
≥95%
别名:
双(三氟甲磺酰基)酰亚胺钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2F6KNO4S2
CAS号:
分子量:
319.24
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
198-203 °C
SMILES 字串
[K+].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.K/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
InChI 密鑰
KVFIZLDWRFTUEM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
三氟甲烷磺酰亚胺钾是一种路易斯酸,用于增强 N, N-二甲基丙烯酰胺的低温自由基聚合,以合成聚(N,N-二甲基丙烯酰胺)。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3