About This Item
经验公式(希尔记法):
C4F12N2NiO8S4 · xH2O
CAS号:
分子量:
618.99 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
95%
表单
solid
反应适用性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
281-286 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Ni](N([S](=O)(=O)C(F)(F)F)[S](=O)(=O)C(F)(F)F)N([S](=O)(=O)C(F)(F)F)[S](=O)(=O)C(F)(F)F.O
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ni.H2O/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
InChI key
UXESDHJDHBRMLI-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.