About This Item
经验公式(希尔记法):
C4CuF12N2O8S4 · xH2O
CAS号:
分子量:
623.84 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
solid
质量水平
反应适用性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
159-165 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=S(N([Cu]N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.O
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Cu.H2O/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
InChI key
SOSOQNLWNNNBFY-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3