Merck
759775
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-iodopurine
97%
别名:
2-Iodo-6-chloropurine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H2ClIN4
CAS号:
分子量:
280.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
198-203 °C
官能团
chloro
iodo
SMILES字符串
Clc1nc(I)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H2ClIN4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
InChI key
SZRNPDHDBPGZOA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)