Merck
756016
Sigma-Aldrich
Indole-2-boronic acid pinacol ester
95%
别名:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-Indoleboronic acid pinacol ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18BNO2
分子量:
243.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
solid
mp
101-102 °C
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C14H18BNO2/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)12-9-10-7-5-6-8-11(10)16-12/h5-9,16H,1-4H3
InChI key
IAQBURSQTCOSBP-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)