About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H17BN2O2
CAS号:
分子量:
244.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
eCl@ss:
32151902
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
202-206 °C
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]cnc3c2
InChI
1S/C13H17BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-5-6-10-11(7-9)16-8-15-10/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
InChI key
HCWNKNYTHLBIHX-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3