Merck
754781
Sigma-Aldrich
3-Ethylcarbazole
97%
别名:
3-Ethyl-9H-carbazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H13N
CAS号:
分子量:
195.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
148-152 °C
SMILES字符串
CCc1ccc2[nH]c3ccccc3c2c1
InChI
1S/C14H13N/c1-2-10-7-8-14-12(9-10)11-5-3-4-6-13(11)15-14/h3-9,15H,2H2,1H3
InChI key
DJMRXHOKZAERIV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)