Merck
708526
Sigma-Aldrich
双(三环己基膦)二氯化镍(II)
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H66Cl2NiP2
CAS号:
分子量:
690.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
反应适用性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
284 °C
SMILES字符串
Cl[Ni]Cl.C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.C4CCC(CC4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/2C18H33P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*16-18H,1-15H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
YOCBOYPGZVFUCQ-UHFFFAOYSA-L
应用
用于催化:
  • 脱氢溴缩聚
  • 酰化反应
  • 交叉耦合
  • Suzuki-miyaura交叉偶联反应
  • 硫酸二芳基酯与Grignard试剂的Kumada偶联
  • 烯烃二聚化
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)