753602
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester
别名:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane, Tetrahydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-pyran
登录查看公司和协议定价
所有图片(2)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21BO3
CAS号:
分子量:
212.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
liquid
官能团
ether
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2CCOCC2
InChI
1S/C11H21BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9/h9H,5-8H2,1-4H3
InChI key
NLSMOSUUBUCSPL-UHFFFAOYSA-N
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持