Merck
753475
Sigma-Aldrich
2,4-二氯嘧啶-5-羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H2Cl2N2O2
CAS号:
分子量:
192.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
90-97 °C
官能团
carboxylic acid
chloro
SMILES字符串
OC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-3-2(4(10)11)1-8-5(7)9-3/h1H,(H,10,11)
InChI key
IVIHUCXXDVVSBH-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)