Merck
772585
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-methylpyrazole
95%
别名:
1-Methyl-1H-pyrazol-4-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7N3
CAS号:
分子量:
97.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.556
沸点
45-80 °C/760 mmHg
密度
1.141 g/mL at 25 °C
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[n]1(ncc(c1)N)C
InChI
1S/C4H7N3/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,5H2,1H3
InChI key
LBGSWBJURUFGLR-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)