Merck
752223
Sigma-Aldrich
Diiodo(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dimer
别名:
di-μ-iododiiodobis[(1,2,3,4,5-η)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]di-iridium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H30I4Ir2
CAS号:
分子量:
1162.50
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
质量水平
反应适用性
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
412-420 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
I[Ir]I.I[Ir]I.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4HI.2Ir/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI key
GVAFOFZYINFTHJ-UHFFFAOYSA-J
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)