About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H56Cl2Ir2
CAS号:
分子量:
896.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
powder
反应适用性
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
160-165 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl[Ir].Cl[Ir].[CH]1[CH]CCCCCC1.[CH]2[CH]CCCCCC2.[CH]3[CH]CCCCCC3.[CH]4[CH]CCCCCC4
InChI
1S/4C8H14.2ClH.2Ir/c4*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h4*1-2H,3-8H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2/b4*2-1-;;;;
InChI key
WBRREXQCZAFSKS-XFCUKONHSA-L
应用
氯二(环辛烯)铱(I)二聚体可用作以下反应的催化剂:
- 作为稳定剂,与 nido- carboranyldiphosphine 发生异构化-硼氢化反应。
- 过氧化氢氧化异羟肟酸,及其随后的杂环 Diels-Alder 环加成反应。
- 通过乙烯基硅烷偶联反应将有机官能团固定在固体载体上。
- 烷基化反应。
- 格柏反应。
- 使用 DNA-二烯-铱(I)杂化体系的烯丙基胺化反应。
- 不对称的加氢胺化反应。
用于催化:
- 以 nido- carboranyldiphosphine 作为稳定配体的异构化-硼氢化反应
- 过氧化氢氧化异羟肟酸及其随后的杂 Diels-Alder 环加成反应
- 通过乙烯基硅烷偶联反应将有机官能团固定在固体载体上
- 烷基化反应
- 格柏反应
- DNA-二烯-铱(I)杂化体系中的烯丙基胺化反应
- 不对称的加氢胺化反应
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
An efficient and recyclable catalytic system comprising nano-iridium (0) and a pyridinium salt of nido-carboranyldiphosphine for the synthesis of one-dimensional boronate esters via hydroboration reaction.
Zhu Y, et al.
Organometallics, 31(7), 2589-2596 (2011)
Versatile Pd (II)-Catalyzed C? H Activation/Aryl? Aryl Coupling of Benzoic and Phenyl Acetic Acids.
Koda K, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 38(8), 838-839 (2009)
Alkylation of active methylene compounds with alcohols catalyzed by an iridium complex.
Morita M, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 27, 2850-2852 (2007)
Transition-metal-catalyzed immobilization of organic functional groups onto solid supports through vinylsilane coupling reactions.
Park J W and Jun C H
Journal of the American Chemical Society, 132(21), 7268-7269 (2010)
Intermolecular, catalytic asymmetric hydroamination of bicyclic alkenes and dienes in high yield and enantioselectivity.
Zhou J and Hartwig J F
Journal of the American Chemical Society, 130(37), 12220-12221 (2008)
商品
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.