Merck
752169
Sigma-Aldrich
重氮基乙酸叔丁酯 溶液
15% in toluene
别名:
2-Diazoacetic acid tert-butyl ester solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10N2O2
分子量:
142.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
濃度
15% in toluene
折射率
n20/D 1.490
密度
0.875 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)4-8-7/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
JBVSBLLOZVDAAZ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
37.0 °F - closed cup
閃點(°C)
2.8 °C - closed cup