Merck
749885
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-13C9,15N,α,β,β,2,3,4,5,6-d8
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
别名:
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid-13C9,15N,α,β,β,2,3,4,5,6-d8
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13C6D513CD213CD(15NH2)13COOH
分子量:
183.17
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
方案
95% (CP)
表单
solid
技术
bio NMR: suitable
mp
270-275 °C (dec) (lit.)
质量偏移
M+18
SMILES字符串
[2H][13C]1=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C]1[13C]([2H])([2H])[13C]([15NH2])([2H])[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D2,7+1,8+1D,9+1,10+1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-SGKIMZMTSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)