Merck
300616
Sigma-Aldrich
L -甲硫氨酸-( 甲基 -d 3
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
152.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
≥98 atom % D
质量水平
方案
≥99% (CP)
表单
solid
旋光性
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
技术
protein expression: suitable
mp
284 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+3
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-OSIBIXDNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)