Merck
747874
Sigma-Aldrich
5-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
97%
别名:
5-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde, 5-Chloropicolinaldehyde, 5-Chloropyridine-2-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4ClNO
分子量:
141.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
61-66 °C
官能团
aldehyde
chloro
SMILES字符串
Clc1cnc(cc1)C=O
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-5-1-2-6(4-9)8-3-5/h1-4H
InChI key
YYLBDBOSXXSZQQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)