About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7NO
CAS号:
分子量:
121.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.538
密度
1.080 g/mL at 25 °C
官能团
aldehyde
SMILES字符串
Cc1cccnc1C=O
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-3-2-4-8-7(6)5-9/h2-5H,1H3
InChI key
JDYVLWWFVYNMTN-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
165.0 °F
闪点(°C)
73.9 °C