Merck
70956
Sigma-Aldrich
1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐
≥97.0% (HPLC)
别名:
BMIMPF6
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15F6N2P
分子量:
284.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (HPLC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.411 (lit.)
密度
1.38 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.F6P/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-7(2,3,4,5)6/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
BMIMPF6被用作各种合成和催化转化的高效反应介质。
1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸是一种咪唑基、疏水、室温离子液体(RTIL)。它可以通过1-甲基咪唑与氯丁烷的反应来制备。气态氢氟碳化合物(HFC),如氟甲烷、氟乙烷和1,1,2,2-四氟乙烷可溶于BMIMPF6
应用
1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐是一种在许多环境友好反应中使用的离子液体。
它也可以作为反应的介质,例如:
  • 二烯和烯炔底物在新型可回收钌卡宾配合物存在下的关环复分解反应。
  • 乙酰丙酮镍 (II) 催化芳香醛氧化为相应的的酸,氧化剂为双氧水。
  • 脂肪酶催化烯丙醇的对映选择性酰化反应。
  • 用四烯丙基锡烷对醛进行烯丙基化,生成高烯丙基醇。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
J. Howarth et al.
Tetrahedron Letters, 41, 10319-10319 (2000)
T. Itoh et al.
Chemistry Letters (Jpn), 262-262 (2001)
Lipase-catalyzed enantioselective acylation in the ionic liquid solvent system: reaction of enzyme anchored to the solvent.
Itoh T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 30(3), 262-263 (2001)
1-Butyl-3-methylimidazolium Hexafluorophosphate ([Bmim] PF6)
Yao Q
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Oxidation of aromatic aldehydes in the ionic liquid [bmim] PF6.
Howarth J.
Tetrahedron Letters, 41(34), 6627-6629 (2000)