Merck
742481
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,2′-bipyridine-4,4′-dicarboxylate
≥98.0% (HPLC)
别名:
4,4′-Bis(methoxycarbonyl)-2,2′-bipyridine, 4,4′-Dimethoxycarbonyl-2,2′-bipyridine, NSC 297840, [2,2′-Bipyridine]-4,4′-dicarboxylic acid 4,4′-dimethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H12N2O4
CAS号:
分子量:
272.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
组成
carbon, 61.76%
hydrogen, 4.44%
nitrogen, 10.29%
杂质
≤1.0% water
mp
208-212 °C
官能团
ester
SMILES字符串
COC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(=O)OC
InChI
1S/C14H12N2O4/c1-19-13(17)9-3-5-15-11(7-9)12-8-10(4-6-16-12)14(18)20-2/h3-8H,1-2H3
InChI key
HBWBVIDKBKOVEX-UHFFFAOYSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)