Merck
496367
Sigma-Aldrich
6,6′-二甲基-2,2′-联吡啶
98%
别名:
2-甲基-6-(6-甲基吡啶-2-基)吡啶, 6,6′-二甲基-2,2′--联吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12N2
CAS号:
分子量:
184.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
mp
93-95 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(n1)-c2cccc(C)n2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-5-3-7-11(13-9)12-8-4-6-10(2)14-12/h3-8H,1-2H3
InChI 密鑰
OHJPGUSXUGHOGE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
6,6′-二甲基-2,2′-联吡啶(DMBP)也称为6,6′-二甲基-2,2-联吡啶,通常用作配体,与Pd (II)、Pt (II)、 Cu (II)、Co (II) 和Zn (II)等离子形成络合物。已研究了DMBP的晶体结构。已报道了由6-溴甲基吡啶合成的产物。
應用
6,6'-二甲基-2,2′-联吡啶(6,6′-二甲基-2,2′-联吡啶)可用于合成新型低双吡啶配体。
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Two convenient and high-yielding preparations of 6, 6'-dimethyl-2, 2'-bipyridine by homocoupling of 6-bromopicoline.
Cassol TM, et al.
Tetrahedron Letters, 41(43), 8203-8206 (2000)
Spontaneous assembly of double-stranded helicates from oligobipyridine ligands and copper (I) cations: structure of an inorganic double helix.
Lehn JM, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 84(9), 2565-2569 (1987)
Complexes of Pd(II), Pt(II), Cu(II), Co(II) and Zn(II) chlorides with 6,6'-dimethyl-2,2'-dipyridyl.
Newkome GR, et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 43(7), 1529-1531 (1981)
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl.
Sengul A, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 54(5), 661-662 (1998)