Merck
738875
Sigma-Aldrich
烯丙基草酰氯
97%
别名:
2-Propen-1-yloxy chloroacetate, Allyl 2-chloro-2-oxoacetate, Chlorooxoacetic acid 2-propenyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5ClO3
CAS号:
分子量:
148.54
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.443
密度
1.213 g/mL at 25 °C
官能团
acyl chloride
ester
SMILES字符串
ClC(=O)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H5ClO3/c1-2-3-9-5(8)4(6)7/h2H,1,3H2
InChI key
HNOLIWBAJVIBOU-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
133.0 °F - closed cup
闪点(°C)
56.1 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)