Merck
737224
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
97%
别名:
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3ClF3NO2
CAS号:
分子量:
225.55
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
25-30 °C
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1cccc(c1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12(13)14/h1-3H
InChI key
TWABRHQBRWLSSE-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)