Merck
737186
Sigma-Aldrich
1-(Trifluoromethyl)naphthalene
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H7F3
CAS号:
分子量:
196.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.537
密度
1.263 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
FC(F)(F)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7F3/c12-11(13,14)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI key
GOBHSUAEQGWYBT-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
199.9 °F
闪点(°C)
93.3 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)