Merck
736643
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(di-tert-butylphosphino)methyl]pyridine silver(I) tetrafluoroborate
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H43AgBF4NP2
分子量:
590.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
反应适用性
core: silver
reagent type: catalyst
mp
272-277 °C
SMILES字符串
[Ag+].F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)P(Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)n1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H43NP2.Ag.BF4/c1-20(2,3)25(21(4,5)6)16-18-14-13-15-19(24-18)17-26(22(7,8)9)23(10,11)12;;2-1(3,4)5/h13-15H,16-17H2,1-12H3;;/q;+1;-1
InChI key
MHUQMBQVIZYFEM-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)