Merck
571350
Sigma-Aldrich
1-苯基乙烯基硼酸
95%
别名:
α-苯基乙烯基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C=CH2B(OH)2
CAS号:
分子量:
147.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
mp
125 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OB(O)C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10-11H,1H2
InChI 密鑰
YJCPVMYUISTDKG-UHFFFAOYSA-N
應用
作为反应物,参与以下反应:
  • 炔烃卤化制备烯醇酯
  • Liebeskind-Srogl交叉偶联
  • 芳基硼酸均偶联合成联芳基化合物
  • 硼酸盐结构单元的迭代交叉耦合
  • 羟苯基苯乙烯的对映选择性氢化
  • 二碘化钐介导的环化反应合成取代苯环化环辛醇衍生物
  • Suzuki-Miyaura交叉偶联合成C-6-取代尿苷膦酸酯
其他說明
含有不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3