Merck
736031
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluorobenzonitrile
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3BrFN
CAS号:
分子量:
200.01
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
74-79 °C
官能团
bromo
fluoro
nitrile
SMILES字符串
Fc1ccc(C#N)c(Br)c1
InChI
1S/C7H3BrFN/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-3H
InChI key
MNNDREXLRLDWEY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)