Merck
B58008
Sigma-Aldrich
2-溴苄腈
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4CN
CAS号:
分子量:
182.02
Beilstein:
2042185
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99%
表单
powder
沸点
251-253 °C (lit.)
mp
53-57 °C (lit.)
SMILES字符串
Brc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
InChI key
AFMPMSCZPVNPEM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)