Merck
732281
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-chloropyrimidine
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4ClN3
CAS号:
分子量:
129.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
111-116 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1cncnc1Cl
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-4-3(6)1-7-2-8-4/h1-2H,6H2
InChI 密鑰
LHGMCUVJFRBVBH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)