Merck
731447
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole
95%
别名:
4-Iodo-1H-pyrazol-3-amine, 4-Iodo-3-aminopyrazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H4IN3
CAS号:
分子量:
208.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
143-149 °C
SMILES字符串
Nc1n[nH]cc1I
InChI
1S/C3H4IN3/c4-2-1-6-7-3(2)5/h1H,(H3,5,6,7)
InChI key
CPVCVVMJPIOKMN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)