About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8BClN2O2
CAS号:
分子量:
198.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
solid
质量水平
mp
173-177 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.OB(O)c1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C7H7BN2O2.ClH/c11-8(12)6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7;/h1-4,11-12H,(H,9,10);1H
InChI key
PAILGUQNESDYLX-UHFFFAOYSA-N
一般描述
可能含有不定量的酸酐
应用
Reactant for:
- Preparation of trisubstituted pyrimidines as phosphatidylinositol 3-kinase inhibitors
- Preparation of bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3