Merck
730173
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
97%
别名:
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4F3NO2
分子量:
191.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
217-223 °C
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
OC(=O)c1ccnc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-4(6(12)13)1-2-11-5/h1-3H,(H,12,13)
InChI key
BZFGKBQHQJVAHS-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)