About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BrFN
CAS号:
分子量:
175.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.531
密度
1.713 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
fluoro
SMILES字符串
Fc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
InChI key
PTPTZLXZHPPVKG-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
160.0 °F - closed cup
闪点(°C)
71.1 °C - closed cup