Merck
723266
Sigma-Aldrich
脱氢表雄酮-2,2,3,4,4,6-d6硫酸盐 钠盐
97 atom % D, 98% (CP)
别名:
Androst-5-en-17-one-2,2,3,4,4,6-d6, 3-(sulfooxy钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19D6H21O5NaS
分子量:
396.51
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
同位素纯度
97 atom % D
质量水平
方案
98% (CP)
表单
powder
药品控制
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+6
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[C@]12C(C([2H])([2H])[C@](OS(=O)(O[Na])=O)([2H])C([2H])([2H])C2)=C([2H])CC3C1CC[C@@]4(C)C3CCC4=O
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14?,15?,16?,18-,19-;/m0./s1/i3D,7D2,11D2,13D;
InChI key
GFJWACFSUSFUOG-WNCZOCEESA-M
包装
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)