Merck
718947
Sigma-Aldrich
(碘甲基)三氟硼酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH2BF3IK
分子量:
247.84
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
质量水平
mp
245-258 °C (dec.)
官能团
iodo
SMILES字符串
[K+].C[B-](C)(C)CI
InChI
1S/C4H11BI.K/c1-5(2,3)4-6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI key
YPGDEVDDTXBNRH-UHFFFAOYSA-N
应用
Organotrifluoroborate involved in synthesis of functionalized ethyltrifluoroborates
Organotrifluoroboronates as versatile and stable boronic acid surrogates.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.